Få mere at vide
Pimozide-d5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimozide-d5 |
| CAS | 1794979-08-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28H24D5F2N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one-d5, 1-[1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone-d5, 1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine-d5, NSC 170984-d5, Orap-d5, Primozide-d5, R 6238-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)/i15D2,16D2,24D |
| SMIL | FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCN3CC([2H])([2H])C(N4C(C=CC=C5)=C5NC4=O)([2H])C([2H])([2H])C3)C=C1 |
| IUPAC navn | 3-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.58 |
| Vis mere |