Få mere at vide
Pimonidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimonidazole |
| CAS | 70132-50-2 |
| Molekylær formel | C11H18N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol, NSC 380540 PD 126675, Ro 03-8799 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2 |
| SMIL | OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(2-nitroimidazol-1-yl)-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.29 |
| Formel vægt | 254.1379 |