Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pimonidazole
Beskrivelse
Pimonidazole is a hypoxia detection reagent. Labels hypoxic tumor cells in vivo. Also labels hypoxic mesenchymal stem cells in mouse bone marrow.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol |
| CAS | 70132-50-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C11H18N4O3 |
| Formel vægt | Observed MW: 254.29 |