Få mere at vide
Pimodivir, MedChemExpress
Beskrivelse
Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimodivir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1629869-44-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19F2N5O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | VX-787 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (250.38 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |