Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pimobendan |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Titrering med HClO4 |
| Fysisk form | Pulver |
| Koncentration | 97,5% til 102,5% |
| FN nummer | 2811 |
| Farve | Hvid til lysegul |
| Merck Index | 7516 |
| Mængde | 250 mg |
| Show More |