Få mere at vide
Pimobendan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460818 5 mg
16438418 10 mg
16404307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimobendan
CAS 74150-27-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N4O2
Mængde 5 mg
Synonym UD-CG115
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 334.37
Formel vægt 334.37
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus