Få mere at vide
Pimobendan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320559
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320559 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320559 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16208800AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimobendan
CAS 74150-27-9
Analyt- eller komponentnavne Pimobendan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H18 N4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
SMIL COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
IUPAC navn 3-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 334.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 334,143 g/mol