Få mere at vide
Pimethixene Maleate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimethixene Maleate Salt |
| CAS | 13187-06-9 |
| Molekylær formel | C19H19NS . (C4H4O4) |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-(N-Methyl-piperidyliden-4)thioxanthene Maleate, 9H-Thioxanthene Piperidine, 1-Methyl-4-thioxanthen-9-ylidene-piperidine Maleate, 1-Methyl-4-(9H-thioxanthen-9-ylidene)-piperidine (Z)-2-butenedioate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NS.C4H4O4/c1-20-12-10-14(11-13-20)19-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | CN1CCC(=C2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;1-methyl-4-thioxanthen-9-ylidenepiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vægt | 409.1348 |