Få mere at vide
Pimethixene maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16438668 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16438668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1101A
MedChemExpress Pimethixene maleate is antihistamine and antiserotonergic compound, acts as an antimigraine agent. Pimethixene maleate is a highly potent antagonist of 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, histamine H1, dopamine D2 and D4.4 as well as muscarinic M1 and M2 receptors, with pKis of 7.63, 10.22, 10.44, 8.42, 10.14, 8.19, 7.54, 8.61 and 9.38, respectively.
Pimethixene maleate is antihistamine and antiserotonergic compound, acts as an antimigraine agent.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pimethixene maleate
CAS 13187-06-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23NO4S
Mængde 10 mg
Synonym Pimetixene maleate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CC/C(CC1)=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC=C3.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 409.5
Formel vægt 409.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.