missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pimelic Diphenylamide 106 (analog), MedChemExpress

Artikelnummer. 16467616
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467616 100 mg
16457768 10 mg
16423737 50 mg
16400238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19430

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pimelic Diphenylamide 106 analog is an analog of Pimelic Diphenylamide 106 with unknown biological activity.

Pimelic Diphenylamide 106 analog is an analog of Pimelic Diphenylamide 106 with unknown biological activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pimelic Diphenylamide 106 (analog)
Fysisk form Solid
CAS 2070015-24-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RGFA-8 analog TC-H 106 analog
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.88 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCCC(NC2=CC=C(C)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 353.46
Formel vægt 353.46
Procent renhed 98.2%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.