Få mere at vide
Pimelsyre, TRC
Artikelnummer. 30138261
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138261 50 g
30132529 100 g
30011573 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP44504050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-16-0
Molekylær formel C7 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Synonym Heptanedioic acid, Pimelic acid (8CI), 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid, NSC 30112, Pileric acid, Pimeric acid
IUPAC navn heptanedioinsyre
SMIL OC(=O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentanedicarboxylic acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formel vægt 160.0736