Få mere at vide
Pimelsyre, 98%
Beskrivelse
Pimelinsyrederivater er involveret i biosyntesen af aminosyren kaldet lysin. Det anvendes som en forløber for mange polyestere og polyamider. Det er det sidste medlem af mnemonikken, der bruges til at hjælpe med at huske rækkefølgen af de første seks dicarboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pimelinsyrederivater er involveret i biosyntesen af aminosyren lysin. Det anvendes som en forløber for mange polyestere og polyamider. Det er det sidste medlem af mnemonikken, der bruges til at hjælpe med at huske rækkefølgen af de første seks dicarboxylsyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimelic acid |
| Smeltepunkt | 102 °C til 106 °C |
| Tæthed | 1.329 |
| Kogepunkt | 212 °C (10 mmHg) |
| Lineær formel | HO2C(CH2)5CO2H |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1210024 |
| Merck Index | 14,7431 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 160.17 |
| Vis mere |