Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pimecrolimus
Artikelnummer. 16657022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16657022 500 mg
16647022 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16657022 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464995000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137071-32-0
Molekylær formel C43H68CIN O11
Tekniske data
Farve Hvid til beige
Renhed ≥96,0 % ved HPLC
Emballage Glasflaske
Indhold og opbevaring Køleskab +4 °C
Forsendelsestilstand normale forhold
Kilde syntetisk kilde
Mængde 500 mg
Produkttype Pimecrolimus
Molekylvægt (g/mol) 810.45
Form Pulver