missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pimecrolimus, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099288
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16441977

Brand: Medchem Express HY13723

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.

Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pimecrolimus
Fysisk form Solid
CAS 137071-32-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H68ClNO11
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SDZ-ASM 981
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMIL O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molekylvægt (g/mol) 810.45
Formel vægt 810.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.