Få mere at vide
Pimecrolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441977
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16441977 50 mg 50mg
16415828 10 mg -
16426296 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16441977 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13723
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimecrolimus
Fysisk form Solid
CAS 137071-32-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H68ClNO11
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SDZ-ASM 981
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMIL O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molekylvægt (g/mol) 810.45
Formel vægt 810.45
Procent renhed 98.0%