Få mere at vide
Pimavanserin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050308
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050308 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050308 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3578.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pimavanserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Analyt- eller komponentnavne Pimavanserin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H34 F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin
InChI formel InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
SMIL CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1
IUPAC navn 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-3-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urinstof
Molekylvægt (g/mol) 427.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 427,2635 g/mol