Få mere at vide
Pimaricin, 2,5% vandig suspension, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403642 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403642 20 mL 20ml
1 options
Artikelnummer. 11403642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215625420
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimaricin
Type Pimaricin
Fysisk form Suspension
CAS 7681-93-8
Farve Fløde
Mængde 20 mL
Molekylær formel C33H47NO13
Synonym Antibiotic A-5283, Pimafucin
InChI nøgle NCXMLFZGDNKEPB-UWSQUGIJSA-N
SMIL CC1CC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(CC3C(O3)C=CC(=O)O1)O)O)O)C(=O)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)N)O
Molekylvægt (g/mol) 665.733
PubChem CID 129317863
Formel vægt 665.75