Få mere at vide
Pilsicainid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408875
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30408875 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30408875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP44150850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pilsicainide Hydrochloride
CAS 88069-49-2
Molekylær formel C17H24N2O . HCl
Mængde 50 mg
Synonym SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H
SMIL Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acetamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 308.8
Formel vægt 308.1655
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.