Få mere at vide
Pilocarpine, TRC
Artikelnummer. 30138094
Skift visning
Mængde:
100 mg
300 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138094 300 mg
30137851 1 g
30003970 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP441495300MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-13-7
Molekylær formel C11 H16 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S,4R)-, 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S-cis)-, Pilocarpine (8CI), (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone, (+)-Pilocarpine, Ocucarpine, Ocusert P 20, Ocusert Pilo, Ocusert Pilo 40, Pilocarpine, (+)-, Pilocarpol, Pilokarpin, Spersacarpine, Syncarpine
IUPAC navn (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one
SMIL CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilocarpine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 300 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Formel vægt 208.1212
Procent renhed >95%