Få mere at vide
Pilocarpine Nitrate, TRC
Artikelnummer. 30413971
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413971 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4415055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilocarpine Nitrate
CAS 148-72-1
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 . H N O3
Mængde 5 g
Synonym 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','nitrate (1:1), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','mononitrate (9CI), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S-cis)-','mononitrate, Pilocarpine','mononitrate (8CI), (+)-Pilocarpine nitrate, Pilagan, Pilocarpine nitrate, Pilocarpine subnitrate
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
SMIL CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O.O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Formel vægt 271.1168