Få mere at vide
Pilocarpine hydrochloride, 99.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427122 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11427122 1 g
11437122 5 g
11447122 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427122 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215189201
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 54-71-7
Molekylær formel C11H17ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.72
MDL nummer MFCD00012722
InChI nøgle RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Synonym pilocarpine hydrochloride, +-pilocarpine hydrochloride, pilocarpal, pilocar, pilocar smp, almocarpine, pilomiotin, pilovisc, pilocel, pilocarpine hcl
PubChem CID 5909
IUPAC navn hydrogen (3S,4R)-3-ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-one chloride
SMIL [H+].[Cl-].CC[C@H]1[C@@H](CC2=CN=CN2C)COC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilocarpine hydrochloride
Analyseprocentområde 0.993
Mængde 1 g
Formel vægt 244.7
Fysisk form Krystallinsk