missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pilocarpinhydrochlorid, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Pilocarpine Hydrochloride |
| CAS | 54-71-7 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-on; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.72 |
| Formel vægt | 244.0979 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?