Få mere at vide
Pilocarpinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18062000
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062000 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0338.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pilocarpinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Analyt- eller komponentnavne Pilocarpine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
SMIL Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
IUPAC navn (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-on; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 244.72
Mængde 250 mg
Formel vægt 244,0979 g/mol