Få mere at vide
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452206 500 mg
16418436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0726
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H17ClN2O2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM)
SMIL CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 244.72
Formel vægt 244.72
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation