Få mere at vide
Pilocarpic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 248.1137 |
| Procent renhed | >95% |