Få mere at vide
Pilaralisib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pilaralisib |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25ClN6O4S/c1-25(2,27)24(33)28-15-7-6-8-17(13-15)37(34,35)32-23-22(29-19-9-4-5-10-20(19)30-23)31-21-14-16(36-3)11-12-18(21)26/h4-14H,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32) |
| Formel vægt | 540.1347 |