Få mere at vide
Thermo Scientific™ Piko PCR-plade, 96-brønds, hvid
Artikelnummer. p-4525308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200/Cs.
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Artikelnummer. 10056769
Brand: Thermo Scientific™ SPL0961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremskynd PCR- og qPCR-applikationer med Piko 24-brønds PCR-plader med ultratynd væg (UTW) teknologi til dramatisk at reducere tykkelsen af brøndvæggene.
Piko PCR-plader er en familie af PCR-plader, som har fodaftrykket af et objektglas. Vi har ikke kun krympet størrelsen af pladen, men dramatisk reduceret tykkelsen af brøndvæggene ved at bruge vores patenterede ultra-tynde væg (UTW) teknologi.
Piko PCR-plader er også fleksible alternativer til konventionelle mikroplader. Fire plader, hver på størrelse med et objektglas, kan reversibelt snappes ind i en stiv ramme, hvilket giver det svarende til en standard 96- eller 384-brønds mikroplade. Dette format gør det muligt at kombinere flere prøvekilder til en enkelt PCR-kørsel eller udsættes for forskellige post-PCR forarbejdning.
  • Vægtykkelse halvdelen af konventionelle tyndvæggede rør
  • Fleksibelt format sparer omkostninger og reducerer spild
  • Kompatibel med standard flerkanalspipetter og væskebehandlere
  • Brøndafstand og fodaftryk svarer til industrien (ANSI ) dimensioner
  • Fås i klar og hvid
Anbefalet til:
PCR, Hurtig PCR, Højtydende PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 200 tallerken
Produktlinje Piko
Farve Hvid
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Mængde 200/Cs.
Reaktionshastighed Standard