Få mere at vide
Thermo Scientific™ Piko PCR-plade, 96-brønds, klar
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200 plader
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-plader er modulære, ultratyndvæggede PCR-plader til Piko Termiske cyklere.
Piko PCR-plader er også fleksible alternativer til konventionelle mikroplader. Fire plader, hver på størrelse med et objektglas, kan reversibelt snappes ind i en stiv ramme, hvilket giver det svarende til en standard 96- eller 384-brønds mikroplade. Dette format gør det muligt at kombinere flere prøvekilder til en enkelt PCR-kørsel eller udsættes for forskellige post-PCR forarbejdning.
- Vægtykkelse halvdelen af konventionelle tyndvæggede rør
- Fleksibelt format sparer omkostninger og reducerer spild
- Kompatibel med standard flerkanalspipetter og væskebehandlere
- Brøndafstand og fodaftryk svarer til industrien (ANSI ) dimensioner
- Fås i klar og hvid
Anbefalet til:
PCR, Hurtig PCR, Højtydende PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Produktlinje | Piko |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Mængde | 200 plader |
| Reaktionshastighed | Standard |