Få mere at vide
Thermo Scientific™ Piko PCR-plade, 96-brønds, klar
Artikelnummer. 10729990 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200 plader
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Artikelnummer. 10729990
Brand: Thermo Scientific™ SPL0960
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Piko PCR-plader er modulære, ultratyndvæggede PCR-plader til Piko* Termiske cyklere.
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-plader er modulære, ultratyndvæggede PCR-plader til Piko Termiske cyklere.
Piko PCR-plader er også fleksible alternativer til konventionelle mikroplader. Fire plader, hver på størrelse med et objektglas, kan reversibelt snappes ind i en stiv ramme, hvilket giver det svarende til en standard 96- eller 384-brønds mikroplade. Dette format gør det muligt at kombinere flere prøvekilder til en enkelt PCR-kørsel eller udsættes for forskellige post-PCR forarbejdning.
  • Vægtykkelse halvdelen af konventionelle tyndvæggede rør
  • Fleksibelt format sparer omkostninger og reducerer spild
  • Kompatibel med standard flerkanalspipetter og væskebehandlere
  • Brøndafstand og fodaftryk svarer til industrien (ANSI ) dimensioner
  • Fås i klar og hvid
Anbefalet til:
PCR, Hurtig PCR, Højtydende PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Produktlinje Piko
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Mængde 200 plader
Reaktionshastighed Standard