missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PIK-90, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100467
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16437677

Brand: Medchem Express HY120305mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PIK-90 is a DNA-PK and PI3K inhibitor, which inhibits p110α, p110γ and DNA-PK with IC50s of 11, 18 and 13 nM, respectively.

PIK-90 is a DNA-PK and PI3K inhibitor, which inhibits p110α, p110γ and DNA-PK with IC50s of 11, 18 and 13 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PIK-90
CAS 677338-12-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (18.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMIL O=C(NC1=NC2=C(C3=NCCN13)C=CC(OC)=C2OC)C4=CC=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 351.36
Formel vægt 351.36
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.