Få mere at vide
PIK-294, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464836 100 mg -
16446507 5 mg 5mg
16403788 10 mg -
16400167 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10303
MedChemExpress PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale PIK-294
CAS 900185-02-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H23N7O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (204.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C(CN3N=C(C(C3=NC=N4)=C4N)C5=CC(O)=CC=C5)=NC6=CC=CC(C)=C16
Molekylvægt (g/mol) 489.53
Formel vægt 489.53
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.