missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pigment Yellow 14 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30426054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426054 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43784325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pigment Yellow 14
CAS 5468-75-7
Molekylær formel C34 H30 Cl2 N6 O4
Mængde 25 mg
Synonym Benzidine Yellow OT (6CI), Butanamide','2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxo- (9CI), C.I. Pigment Yellow 14 (7CI,8CI), 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(2,1-diazenediyl)]bis[N-(2-methylphenyl)-
InChI formel InChI=1S/C34H30Cl2N6O4/c1-19-9-5-7-11-27(19)37-33(45)31(21(3)43)41-39-29-15-13-23(17-25(29)35)24-14-16-30(26(36)18-24)40-42-32(22(4)44)34(46)38-28-12-8-6-10-20(28)2/h5-18,31-32H,1-4H3,(H,37,45)(H,38,46)
SMIL CC(=O)C(N=Nc1ccc(cc1Cl)c2ccc(N=NC(C(=O)C)C(=O)Nc3ccccc3C)c(Cl)c2)C(=O)Nc4ccccc4C
IUPAC navn 2-[(E)-[2-chloro-4-[3-chloro-4-[(E)-[1-(2-methylanilino)-1,3-dioxobutan-2-yl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-N-(2-methylphenyl)-3-oxobutanamide
Molekylvægt (g/mol) 657.546
Formel vægt 656.171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.