missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pigment Red 63:1 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30425360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425360 100 mg
30408907 50 mg
30423677 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP437773100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6417-83-0
Molekylær formel C21H12CaN2O6S
Molekylvægt (g/mol) 460.5
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-, calcium salt (1:1) (ACI), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, calcium salt (1:1) (9CI), C.I. Pigment Red 63, calcium salt (1:1) (8CI), 1952 Red, Bordeaux 10B, Bordeaux Toner BFR, C.I. 15880:1, C.I. Pigment Red 63:1, D and C Red 34 Calcium Lake, D and C Red No. 34, D&C Red 34, D&C Red 34 Calcium Lake, D&C Red 34, Deep Maroon Lake, Eljon Claret YS, Fanchon Maroon, HK Formula K 7122, Japan Red 220, Japan Red No. 220, Lake Bordeaux BC, Lithol Bordeaux 4761, Lithol Maroon ML 1320, Pigment Red 63:1, Red 220, Red 34 Lake, Red No. 220, 3-Hydroxy-4-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid calcium salt, Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate, 3-Hydroxy-4-[2-(1-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid calcium salt
IUPAC navn calcium;3-hydroxy-4-[(1-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-carboxylate
SMIL [Ca+2].Oc1c(cc2ccccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pigment Red 63:1 (Technical Grade)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H14N2O6S.Ca/c24-19-16(21(25)26)11-13-6-2-3-7-14(13)18(19)23-22-17-10-9-12-5-1-4-8-15(12)20(17)30(27,28)29;/h1-11,24H,(H,25,26)(H,27,28,29);/q;+2/p-2
Formel vægt 460.0042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.