missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pigment Red 23 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pigment Red 23 |
| CAS | 6471-49-4 |
| Molekylær formel | C24H17N5O7 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(3-nitrophenyl)-, 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)- (9CI), 2-Naphthanilide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-3'-n |
| InChI formel | InChI=1S/C24H17N5O7/c1-36-21-10-9-17(29(34)35)13-20(21)26-27-22-18-8-3-2-5-14(18)11-19(23(22)30)24(31)25-15-6-4-7-16(12-15)28(32)33/h2-13,30H,1H3,(H,25,31) |
| SMIL | O=C(C1=CC2=C(C(N=NC3=CC(N(=O)=O)=CC=C3OC)=C1O)C=CC=C2)NC4=CC=CC(N(=O)=O)=C4 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-((2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl)-N-(3-nitrophenyl)-2-naphthamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.42 |
| Formel vægt | 487.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?