missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pigment Red 23 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30418427
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418427 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4377901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pigment Red 23
CAS 6471-49-4
Molekylær formel C24H17N5O7
Mængde 1 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(3-nitrophenyl)-, 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)- (9CI), 2-Naphthanilide','3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-3'-n
InChI formel InChI=1S/C24H17N5O7/c1-36-21-10-9-17(29(34)35)13-20(21)26-27-22-18-8-3-2-5-14(18)11-19(23(22)30)24(31)25-15-6-4-7-16(12-15)28(32)33/h2-13,30H,1H3,(H,25,31)
SMIL O=C(C1=CC2=C(C(N=NC3=CC(N(=O)=O)=CC=C3OC)=C1O)C=CC=C2)NC4=CC=CC(N(=O)=O)=C4
IUPAC navn 3-hydroxy-4-((2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl)-N-(3-nitrophenyl)-2-naphthamide
Molekylvægt (g/mol) 487.42
Formel vægt 487.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.