Få mere at vide
Pigment Rød 22, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17595535 1 g
17505545 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17595535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468500010
Kemiske identifikatorer
CAS 6448-95-9
Molekylær formel C24H18N4O4
Molekylvægt (g/mol) 426.43
MDL nummer MFCD00071989
InChI nøgle HVBDWKMAUMVFIY-QYQHSDTDSA-N
IUPAC navn (4Z)-4-[2-(2-methyl-5-nitrophenyl)hydrazin-1-yliden]-3-oxo-N-phenyl-3,4-dihydronaphthalen-2-carboxamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1N\N=C1/C(=O)C(=CC2=CC=CC=C12)C(=O)NC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pigment Red 22
Infrarødt spektrum Conforms
Tab ved tørring ≤2 %
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Farve Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver