Få mere at vide
Pigment Red 22 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pigment Red 22 |
| CAS | 6448-95-9 |
| Molekylær formel | C24 H18 N4 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenyl- (9CI), C.I. Pigment Red 22 (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-[2-(2-methyl-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide, 3117 Bright Red, Accosperse Naphthol Scarlet, Alkali Re |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18N4O4/c1-15-11-12-18(28(31)32)14-21(15)26-27-22-19-10-6-5-7-16(19)13-20(23(22)29)24(30)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-14,29H,1H3,(H,25,30) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C(=O)Nc4ccccc4)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-[(E)-(2-methyl-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.424 |
| Formel vægt | 426.133 |