missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pigment Red 2 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30417618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417618 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43775850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pigment Red 2
CAS 6041-94-7
Molekylær formel C23 H15 Cl2 N3 O2
Mængde 50 mg
Synonym Pigment Red 2, 2-Naphthalenecarboxamide','4-[2-(2,5-dichlorophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-N-phenyl-, 2-Naphthalenecarboxamide','4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl- (9CI), 2-Naphthanilide','4-(2,5-dichlorophenylazo)-3-hydroxy- (6CI), C.I. Pigment Red
InChI formel InChI=1S/C23H15Cl2N3O2/c24-15-10-11-19(25)20(13-15)27-28-21-17-9-5-4-6-14(17)12-18(22(21)29)23(30)26-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,29H,(H,26,30)
SMIL Oc1c(cc2ccccc2c1N=Nc3cc(Cl)ccc3Cl)C(=O)Nc4ccccc4
IUPAC navn 4-[(E)-(2,5-dichlorophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 436.29
Formel vægt 435.054
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.