Få mere at vide
Pigment Red 149 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pigment Red 149 (Technical Grade) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H26N2O4/c1-19-13-20(2)16-23(15-19)41-37(43)29-9-5-25-27-7-11-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-17-21(3)14-22(4)18-24)12-8-28(34(27)36)26-6-10-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h5-18H,1-4H3 |
| Formel vægt | 598.1893 |