missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pigment Red 112 (tech grade), TRC

Artikelnummer. 30421653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421653 50 mg
30409186 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43779550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pigment Red 112
CAS 6535-46-2
Molekylær formel C24 H16 Cl3 N3 O2
Mængde 50 mg
Synonym 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]- (9CI), C.I. Pigment Red 112 (7CI,8CI), 3-Hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[2-(2,4,5-trichlorophenyl)diazenyl]-2-naphthalenecarboxamide, C.I. 12370, C.I. PR 112, Colanyl Red FGRG 100, Colanyl Red FGRX, Dispers Red 38-5507, Disperse Red 38-5507, Disperse Red SDP 110T, Fast Red FGR, Flexonyl Red FGR-LA, Helio Fast Red BB, Helio Fast Red BBN, Helio Fast Red BBT, Hostafine Red FGR, Irgalite Red 3RS, Isol Aryl Red GR, KET Red 304, Luconyl Red 3855, Naphthol Red FGR, Oriental Fast Red GR, PR 112, Permanent Red FGR, Permanent Red FGR 02, Permanent Red FGR 70, Permanent Red GY, Permanent Red L, Pigment Red 112, Renol Red FGR-HW, Sanyo Permanent Red 1206, Sanyo Permanent Red FN, Sanyo Permanent Red FNG, Segnale Light Red FGR, Sico Fast Red L 3855, SicoFast Red 3855, Special Red FGR, Unisperse Red 3RS-E2, Unisperse Red 3RS-P, Xfast Red 3855
InChI formel InChI=1S/C24H16Cl3N3O2/c1-13-6-2-5-9-20(13)28-24(32)16-10-14-7-3-4-8-15(14)22(23(16)31)30-29-21-12-18(26)17(25)11-19(21)27/h2-12,31H,1H3,(H,28,32)
SMIL Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3c(N=Nc4cc(Cl)c(Cl)cc4Cl)c2O
IUPAC navn 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)-4-[(E)-(2,4,5-trichlorophenyl)diazenyl]naphthalene-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 484.76
Formel vægt 483.0308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.