Få mere at vide
Pigment Orange 13 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pigment Orange 13 (Technical Grade) |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C32H24Cl2N8O2/c1-19-29(31(43)41(39-19)23-9-5-3-6-10-23)37-35-27-15-13-21(17-25(27)33)22-14-16-28(26(34)18-22)36-38-30-20(2)40-42(32(30)44)24-11-7-4-8-12-24/h3-18,29-30H,1-2H3 |
| Formel vægt | 622.1399 |