Beskrivelse
- Med halvåben fløjte 50 %, til stærkt klæbende produkter
- Med kvartåben fløjte 25 %, til let klæbende produkter
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pigment Lance |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A, AISI 316) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 9.23 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 273 ml |
| Antal kamre | 1 |
| Certificeringer/compliance | DIN |
| Til brug med (applikation) | Ideel til pastaer, pigmenter og agglomererende bulkgods |
| Diameter (engelsk) | 1.18 in. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.18 in. |
| Vis mere |