Få mere at vide
Buerkle™ Pigment Lance
Artikelnummer. 11866403 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11866403
Brand: Buerkle™ 53690600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pigmentlanse til at prøve pigmenter, pastaer og agglomererende bulkgods.
  • Med halvåben fløjte 50 %, til stærkt klæbende produkter
  • Med kvartåben fløjte 25 %, til let klæbende produkter
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pigment Lance
Materiale Rustfrit stål (V4A, AISI 316)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 312 ml
Certificeringer/compliance DIN
Til brug med (applikation) Ideel til pastaer, pigmenter og agglomererende bulkgods
Længde (metrisk) 732 mm