Få mere at vide
Buerkle™ Pigment Lance
Artikelnummer. 11856403 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11856403 85 ml Hver
11846403 145 ml Hver
11876403 179 ml Hver
11896403 273 ml Hver
11866403 312 ml Hver
11886403 480 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11856403 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53690310
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pigmentlanse til at prøve pigmenter, pastaer og agglomererende bulkgods.
  • Med halvåben fløjte 50 %, til stærkt klæbende produkter
  • Med kvartåben fløjte 25 %, til let klæbende produkter
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pigment Lance
Materiale Rustfrit stål (V4A, AISI 316)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 85 ml
Certificeringer/compliance DIN
Til brug med (applikation) Ideel til pastaer, pigmenter og agglomererende bulkgods
Længde (metrisk) 432 mm