Få mere at vide
Buerkle™ Pigment Lance
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med halvåben fløjte 50 %, til stærkt klæbende produkter
- Med kvartåben fløjte 25 %, til let klæbende produkter
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pigment Lance |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A, AISI 316) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 145 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN |
| Til brug med (applikation) | Ideel til pastaer, pigmenter og agglomererende bulkgods |
| Længde (metrisk) | 432 mm |