Få mere at vide
Pig anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
3380.00 DKK
Tekniske data
Koncentration LYOPH
Fortynding Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Applikationer Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18101015
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-69708
10 mg
3380.00 DKK
10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM Fc Polyclonal specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Tekniske data
Tekniske data
LYOPH
Immunoprecipitation
Unconjugated
Pig
Secondary
Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Polyclonal
Lyophilized
Human
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater