Få mere at vide
Pifithrin-β hydrobromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469677
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16469677 5 mg 5mg
16427148 10 mg -
16403177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16469677 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16702A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pifithrin-β hydrobromide
CAS 511296-88-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17BrN2S
Mængde 5 mg
Synonym PFT β hydrobromideCyclic Pifithrin-α hydrobromide
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (28.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=C(C2=CN3C(SC4=C3CCCC4)=N2)C=C1.Br
Molekylvægt (g/mol) 349.29
Formel vægt 349.29
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death