Få mere at vide
Azpack™ Piezo gas lighter
Artikelnummer. 12338617
Skift visning
Produkttype:
Piezoelektrisk gaslighter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12338617 Piezoelektrisk gaslighter Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12338617 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12338617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 DKK
    191.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.68 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fungerer uden flint, brændstof, batterier eller ledninger. Azpack™ Piezo Gas Lighter er velegnet til brug med alle gængse brændstofgasser.
  • 12.000v dobbeltvirkende
  • 225 mm total længde. (145 mm håndtag og 80 mm spids)
  • Altid klar til brug
  • Virker uden flint, batterier, elektrisk strøm, modstand eller genopladning
  • Certificeret i overensstemmelse med UNI EN ISO: 9001– 2000 udgave standard
  • Gas-lighteren opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og har opnået“ CE” mærke certificering. (svarende til direktiv 89/336/CEE– DL 615/96)
Tekniske data
Produkttype Piezoelektrisk gaslighter
Til brug med (applikation) Alle almindelige brændstofgasser
Højde (metrisk) 225 mm
Inkluderer Kombineret vægbeslag og beskytter
nr. pr. pakke 1 hv.