Få mere at vide
Globe Scientific Gennemborelige propper til vakuumblodrør og reagensglas
Shop alle Globe Scientific produkterDescription
- Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Temperature Range: −80°C to +121°C
- Superior leak-resistance
- Latex free
- Non-sterile
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | 16 mm |
| Produkttype | Pierceable Stopper |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | TPE |
| Farve | Blue |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | Vacuum Blood Tubes and Test Tubes |