Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversibelt zinkbejdsesæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Zinc Reversible Stain Kit giver hurtig og meget følsom påvisning af protein i polyacrylamidgeler umiddelbart efter elektroforese samt sletbarhed til efterfølgende overførsel eller båndekstraktion.
Pierce Zinc Reversible Stain Kit er en ideel mulighed for in-gel proteindetektion forud for mange downstream-applikationer, fordi zink-farven er fuldstændig reversibel. Den hvide baggrund fjernes let, og gelen genoprettes til sin oprindelige tilstand med den kit-leverede viskelæderopløsning eller en Tris-glycin buffer. Efterfølgende er proteinerne fri for farvestoffer eller andre forurenende stoffer og kan tilbageholdes ved en anden metode, overføres til membran til Western blotting eller elueres fra et udskåret gelstykke.
Højdepunkter:
Følsom– detekter 0,25 ng protein pr. bånd i en minigel
Hurtig– hele protokollen er færdig på 15 minutter
Let– brugsklare plet- og fremkalderløsninger leveres, og der kræves ingen fikserings- eller vasketrin
Mild– ingen kemisk modifikation af proteinerne forekommer; proteinbånd er synlige, fordi baggrunden er farvet, ikke selve båndene
Vendbar– slet pletten fra gelen for nemt at genvinde proteiner eller fortsæt med andre metoder
Inkluderer:
Zinkplet-, fremkalder- og viskelæderopløsninger (500 ml hver)
Anbefalet til:
Farvning forud for proteingenvinding til antistofgenerering eller immunologisk påvisning; Farvning før udskæring af gelstykker til proteinfordøjelse og analyse ved massespektrometri; Farvning før elektroforetisk overførsel til membran til Western blotting; Hurtig renhedskontrol, før du fortsætter med oprensning eller overførsel til Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 20 minigeler (SDS-PAGE) • Zinkfarve, 500 ml • Zinkfremkalder, 500 ml • Zink viskelæder, 500 mL Opbevar kit ved stuetemperatur. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Proprietær blanding |
| Produkttype | Reversibelt protein gel-farvesæt |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 1,5 l |
| Målmolekyle | Protein |